Få mere at vide
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride, 98%
Artikelnummer. 11399439
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399439 5 g 5g
11463554 10 g 10g
11473554 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399439 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11226.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 27064-94-4 | C13H9ClF2 | 238.662 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27064-94-4
Molekylær formel C13H9ClF2
Molekylvægt (g/mol) 238.662
MDL nummer MFCD00044329
InChI nøgle FHPNLCLHMNPLEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-difluorobenzhydryl chloride, 4,4'-chloromethylene bis fluorobenzene, 1,1'-chloromethylene bis 4-fluorobenzene, chlorobis 4-fluorophenyl methane, 4,4'-difluorodiphenylmethylchloride, chloro bis-4-fluorophenyl methane, bis 4-fluorophenyl chloromethane, 4,4'-difluorobenzhydrylchloride, 1-chloro 4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene, 1-chloro-4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene
PubChem CID 2723773
IUPAC navn 1-[chlor-(4-fluorphenyl)methyl]-4-fluorbenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)F)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Difluorobenzhydryl chloride
Tæthed 1.28
Kogepunkt 126°C to 128°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.557
Mængde 5 g
FN nummer UN1760
Beilstein 2052680
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 238.66
Procent renhed 98%