missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,4'-Difluorobenzhydryl Bromide, TRC

Artikelnummer. 30004626
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004626 1 g
30003747 500 mg
30006710 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30004626 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5191051G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 345-90-4
Molekylær formel C13H9BrF2
Molekylvægt (g/mol) 283.11
Synonym Bis(4-fluorophenyl)bromomethane, Bis(4-fluorophenyl)methyl Bromide, Bromobis(p-fluorophenyl)methane, alpha-Bromobis(p-fluorophenyl)methane, 1,1'-(Bromomethylene)bis[4-fluorobenzene], 1-[Bromo-(4-fluorophenyl)methyl]-4-fluorobenzene, 4,4'-(Bromomethylene)bis(fluorobenzene);
IUPAC navn 1-[bromo-(4-fluorophenyl)methyl]-4-fluorobenzene
SMIL Fc1ccc(cc1)C(Br)c2ccc(F)cc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,4'-Difluorobenzhydryl Bromide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H9BrF2/c14-13(9-1-5-11(15)6-2-9)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H
Formel vægt 281.9856
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.