Få mere at vide
4,4'-Difluorobenzhydrol, 98+%
Artikelnummer. 11436957
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11436957 5 g 5g
11446957 25 g 25g
11456957 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14370.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 365-24-2 | C13H10F2O | 220.219 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 365-24-2
Molekylær formel C13H10F2O
Molekylvægt (g/mol) 220.219
MDL nummer MFCD00000357
InChI nøgle WCTZPQWLFWZYJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-difluorobenzhydrol, bis 4-fluorophenyl methanol, bis-4-fluorophenyl-methanol, 4,4'-difluorobenzhydryl alcohol, bis 4-fluorophenyl methan-1-ol, 4,4'-diflurobenzylmethanol, pubchem14058, 4,4'-diflourobenzhydrol, 4,4'-difluoro benzhydrol, 4,4'-difluoro-benzhydrol
PubChem CID 123049
IUPAC navn bis(4-fluorphenyl)methanol
SMIL C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)F)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Difluorobenzhydrol
Smeltepunkt 45°C to 49°C
Kogepunkt 142°C to 144°C (3 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 2332258
Formel vægt 220.22
Procent renhed ≥98%