missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4,4'-Dicyanobenzophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Carbonyldibenzonitrile |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H8N2O/c16-9-11-1-5-13(6-2-11)15(18)14-7-3-12(10-17)4-8-14/h1-8H |
| Formel vægt | 232.0637 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?