Få mere at vide
4,4'-dichlorodiphenylsulfon, 97%
Artikelnummer. 10401491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10401491 250 g Plastflaske 250g
10401301 25 g Glasflaske 25g
10145070 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10401491 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 291182500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 80-07-9 | C12H8Cl2O2S | 287,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-07-9
Molekylær formel C12H8Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 287.15
MDL nummer MFCD00000619
InChI nøgle GPAPPPVRLPGFEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dichlorodiphenyl sulfone, bis 4-chlorophenyl sulfone, p,p'-dichlorodiphenyl sulfone, sulfone, bis p-chlorophenyl, 4-chlorophenyl sulfone, 1,1'-sulfonylbis 4-chlorobenzene, bis p-chlorophenyl sulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-chloro, p-chlorophenyl sulfone, 4,4'-dichlorodiphenylsulfone
PubChem CID 6625
IUPAC navn 1-chlor-4-(4-chlorphenyl)sulfonylbenzen
SMIL ClC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4'-Dichlorodiphenyl sulfone
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 146,0 °C til 151,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 397,0 °C
Flammepunkt 233 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Mængde 250 g
Beilstein 06, 327
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i alkoholer, let opløselige i vandige opløsningsmidler
Formel vægt 287.16
Procent renhed 97%
Fysisk form fint pulver