Få mere at vide
4,4'-Dichlorodiphenyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Dichlorodiphenyl Ether |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H |
| Formel vægt | 237.9952 |