Få mere at vide
4,4'-Dichlorobutyrophenone, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10396490 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10396490 25 g 25g
10193660 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10396490 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 136890250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 40877-09-6
Molekylær formel C10H10Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 217.09
MDL nummer MFCD00018993
InChI nøgle UKCHLVFIVJBCKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-1-4-chlorophenyl butan-1-one, 4,4'-dichlorobutyrophenone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-chlorophenyl, gamma,p-dichlorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-chlorophenyl-1-oxobutane, 4-chloro-1-4-chlorophenyl-1-butanone, acmc-20a5su, 4',gamma-dichlorobutyrophenone, 4-chloro-4'-chlorobutyrophenone, 4-chloro-4'-chloro-butyrophenone
PubChem CID 2723781
IUPAC navn 4-chloro-1-(4-chlorophenyl)butan-1-one
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4'-Dichlorobutyrophenone
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 29°C to 30°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Lineær formel ClC6H4CO(CH2)3Cl
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 217.09
Procent renhed 97%
Fysisk form Pellets