Få mere at vide
4,4'-Dichlorbenzophenon, 99%
Beskrivelse
Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som farmaceutiske mellemprodukter. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i varm
acetone.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Undgå stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Dichlorobenzophenone |
| Smeltepunkt | 144°C to 146°C |
| Kogepunkt | 352°C to 354°C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 643345 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hot acetone. |
| Formel vægt | 251.11 |
| Procent renhed | 99% |