Få mere at vide
4,4'-Dichlorobenzhydrol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11377665
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377665 100 g 100g
11357665 5 g 5g
11367665 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377665 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02327.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
4,4′-Dichlorobenzhydrol is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-97-1
Molekylær formel C13H10Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 253.12
MDL nummer MFCD00000629
InChI nøgle PHUYGURFBULKPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dichlorobenzhydrol, bis 4-chlorophenyl methanol, p,p'-dichlorobenzhydrol, unii-cr5kh591g4, benzenemethanol, 4-chloro-.alpha.-4-chlorophenyl, bis 4-chlorophenyl methan-1-ol, 4,4'-dichloro-a-phenylbenzylic alcohol, bis 4-chlorphenyl methanol, 4,4'-dichloro-alpha-phenylbenzylic alcohol, 4,4-dicholobenzhydrol
PubChem CID 7033
IUPAC navn bis(4-chlorophenyl)methanol
SMIL OC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dichlorobenzhydrol
Smeltepunkt 91°C to 93°C
Mængde 100 g
Beilstein 1878717
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 253.13
Procent renhed 98%