Få mere at vide
4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl, 99%
Artikelnummer. 11496167
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496167 1 g 1g
11406177 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25126.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Add to basket
CAS: 10386-84-2 | C12Br2F8 | 455,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10386-84-2
Molekylær formel C12Br2F8
Molekylvægt (g/mol) 455.93
MDL nummer MFCD00000310
InChI nøgle YXLMNFVUNLCJJY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82600
IUPAC navn 1-brom-4-(4-brom-2,3,5,6-tetrafluorphenyl)-2,3,5,6-tetrafluorbenzen
SMIL FC1=C(F)C(=C(F)C(F)=C1Br)C1=C(F)C(F)=C(Br)C(F)=C1F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl
Smeltepunkt 113 °C til 115 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN3152
Synonym 4,4'-dibromooctafluorobiphenyl, 4,4'-dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluorobiphenyl, octafluoro-4,4'-dibromobiphenyl, 4,4'-dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro, 1,1'-biphenyl,4,4'-dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro, 1-bromo-4-4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, f-pbb, 4,4/'-dibromooctafluorobiphenyl, 4,4\\'-dibromooctafluorobiphenyl
Formel vægt 455.94
Procent renhed 99%
Product Identifier
  • 4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl
Hazard Category
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Hazard Statement
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4-Dibromo-2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-1,1-biphenyl