Få mere at vide
4,4'-Dibromobiphenyl, 98+%
Artikelnummer. 11468106
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468106 50 g 50g
11478106 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468106 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14139.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 92-86-4 | C12H8Br2 | 312,00 g/mol
4,4'-Dibrombiphenyl er almindeligt anvendt som brandhæmmere og blødgørere. Det kan også anvendes i gaskromatografi og væskekromatografianalyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4′ -Dibrombiphenyl er almindeligt anvendt som brandhæmmere og blødgørere. Det kan også anvendes i gaskromatografi og væskekromatografianalyse.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-86-4
Molekylær formel C12H8Br2
Molekylvægt (g/mol) 312.00
MDL nummer MFCD00000101
InChI nøgle HQJQYILBCQPYBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dibromobiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-dibromo, p,p'-dibromobiphenyl, 4,4'-dibromodiphenyl, 1-bromo-4-4-bromophenyl benzene, 4,4'-dibromo-biphenyl, unii-pou26v2xt2, 4',4-dibromobiphenyl, biphenyl, 4,4'-dibromo, pou26v2xt2
PubChem CID 7110
IUPAC navn 1-brom-4-(4-bromphenyl)benzen
SMIL BrC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dibromobiphenyl
Smeltepunkt 164 °C til 169 °C
Kogepunkt 355°C to 360°C
Mængde 50 g
FN nummer UN3152
Beilstein 2044701
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 312.02
Procent renhed ≥98%