Få mere at vide
4,4'-Dibromobenzil, 97%
Beskrivelse
4,4a-dibrombenzil blev anvendt til fremstilling af 5,5a-bis-(4-brom-phenyl)-3-methyl-imidazolidin-2,4-dion, 5,5a-bis-(4-brom-phenyl)-3-butyl-imidazolidin-2,4-dion, 5,5a-bis-(4-brom-phenyl)-3-pentyl-imidazolidin-2,4-dion og 5,5a-bis-(4-chlor-phenyl)-3-ethylimidazolidin-2,4-dion. Det blev også brugt til syntese af nye quinoxalin-baserede sensibilisatorer til farvefølsomme solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4,4′ -Dibromobenzil blev brugt til fremstilling af 5,5′ -bis-(4-brom-phenyl)-3-methyl-imidazolidin-2,4-dion, 5,5′ - bis-(4-brom-phenyl)-3-butyl-imidazolidin-2,4-dion, 5,5′ -bis-(4-brom-phenyl)-3-pentyl-imidazolidin-2,4-dion og 5,5′ -bis-(4-chlor-phenyl)-3-ethylimidazolidin-2,4-dion. Det blev også brugt til syntese af nye quinoxalin-baserede sensibilisatorer til farvefølsomme solceller.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4 '-Dibromobenzil |
| Smeltepunkt | 224 °C til 226 °C |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 4,4 '-dibromobenzil, ethanedione, bis 4-bromophenyl, p,p'-dibromobenzil, 1,2-bis 4-bromophenyl ethane-1,2-dione, benzyl, 4,4 '-dibromo, unii-o4txv8a656, bis 4-bromophenyl ethanedione, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 4-bromophenyl, bis 4-bromophenyl ethane-1,2-dione, 1,2-bis-4-bromo-phenyl-ethane-1,2-dione |
| Opløselighedsinformation | Tungtopløselig i vandig opl. |
| SMIL | BrC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1 |
| IUPAC navn | bis(4-bromphenyl)ethan-1,2-dion |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.02 |
| Formel vægt | 368.04 |
| Procent renhed | 97% |