Få mere at vide
4,4'-dibrombenzil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454414
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454414 10 g 10g
11464414 50 g 50g
11474414 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454414 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13090.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35578-47-3 | C14H8Br2O2 | 368.024 g/mol
4,4a-dibrombenzil blev anvendt til fremstilling af 5,5a-bis-(4-brom-phenyl)-3-methyl-imidazolidin-2,4-dion, 5,5a-bis-(4-brom-phenyl)-3-butyl-imidazolidin-2,4-dion, 5,5a-bis-(4-brom-phenyl)-3-pentyl-imidazolidin-2,4-dion og 5,5a-bis-(4-chlor-phenyl)-3-ethylimidazolidin-2,4-dion. Det blev også brugt til syntese af nye quinoxalin-baserede sensibilisatorer til farvefølsomme solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4,4′ -Dibromobenzil blev brugt til fremstilling af 5,5′ -bis-(4-brom-phenyl)-3-methyl-imidazolidin-2,4-dion, 5,5′ - bis-(4-brom-phenyl)-3-butyl-imidazolidin-2,4-dion, 5,5′ -bis-(4-brom-phenyl)-3-pentyl-imidazolidin-2,4-dion og 5,5′ -bis-(4-chlor-phenyl)-3-ethylimidazolidin-2,4-dion. Det blev også brugt til syntese af nye quinoxalin-baserede sensibilisatorer til farvefølsomme solceller.
Opløselighed Svagt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35578-47-3
Molekylær formel C14H8Br2O2
MDL nummer MFCD00000104
InChI nøgle NYCBYBDDECLFPE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 96430
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Dibromobenzil
Smeltepunkt 224°C to 226°C
Mængde 10 g
Synonym 4,4'-dibromobenzil, ethanedione, bis 4-bromophenyl, p,p'-dibromobenzil, 1,2-bis 4-bromophenyl ethane-1,2-dione, benzyl, 4,4'-dibromo, unii-o4txv8a656, bis 4-bromophenyl ethanedione, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 4-bromophenyl, bis 4-bromophenyl ethane-1,2-dione, 1,2-bis-4-bromo-phenyl-ethane-1,2-dione
Opløselighedsinformation Sparingly soluble in water.
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)Br)Br
IUPAC navn 1,2-bis(4-bromphenyl)ethan-1,2-dion
Molekylvægt (g/mol) 368.024
Formel vægt 368.04
Procent renhed 97%