Få mere at vide
4,4″-Dibromo-p-terphenyl, 98%
Artikelnummer. 15224418 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15224418 1 g 1g
15234418 5 g 5g
15244418 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15224418 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454920010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 17788-94-2 | C18H12Br2 | 388.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17788-94-2
Molekylær formel C18H12Br2
Molekylvægt (g/mol) 388.10
MDL nummer MFCD00272889
InChI nøgle VAIPJQIPFPRJKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dibromo-p-terphenyl, 4,4-dibromo-1,1':4',1-terphenyl, 1,1':4',1-terphenyl, 4,4-dibromo, acmc-1c6h6, 1,4-bis 4-bromophenyl benzene, 4-bromo-4'-4-bromophenyl-1,1'-biphenyl, 1∼4∼,3∼4∼-dibromo-1∼1∼,2∼1∼:2∼4∼,3∼1∼-terphenyl, 4,4 inverted exclamation marka inverted exclamation marka-dibromo-p-terphenyl, 4,4 inverted exclamation marka inverted exclamation marka-dibromo-1,1 inverted exclamation marka:4 inverted exclamation marka,1 inverted exclamation marka inverted exclamation marka-terphenyl
PubChem CID 12455998
IUPAC navn 1,4-bis(4-bromophenyl)benzene
SMIL BrC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4''-Dibromo-p-terphenyl
Smeltepunkt 318.0°C to 320.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 388.1
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4''-Dibromo-p-terphenyl, 98%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.