Få mere at vide
4,4′-Diaminodiphenyl Sulfone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15874591
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15874591 250 g
15864591 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15874591 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8210730250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-08-0
Grad Research
Molekylær formel [4-(NH2)C6H4]2SO2
Molekylvægt (g/mol) 248.3
Tekniske data
Smeltepunkt 172°C to 175°C
MDL nummer MFCD00007887
Mængde 250 g
Synonym 4,4′-Diaminodiphenyl sulfone, DDS, 4,4′-Sulfonyldianiline, Bis(p-aminophenyl) sulfone, 4,4′-Diaminodiphenyl sulfone