Få mere at vide
4,4'-Diaminodiphenylsulfon, 98 %
Artikelnummer. 11493208
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493208 100 g 100g
11403218 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11493208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18976.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.20 DKK
    342.65 DKK / 100g
    Spare 75.55 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 80-08-0 | C12H12N2O2S | 248,3 g/mol
Det er aktivt mod en bred vifte af bakterier, men bruges hovedsageligt til dets virkninger mod Mycobacterium leprae, der bruges som en del af multidrug-regimer til behandling af alle former for spedalskhed. Det er en anden linje medicin til behandling og forebyggelse af Pneumocystis lungebetændelse og til forebyggelse af toxoplasmose hos dem, der har dårlig immunfunktion. Derudover er det blevet brugt til acne såvel som andre hudsygdomme. Desuden anvendes det som et anti-inflammatorisk lægemiddel, anti-infektiøst lægemiddel, et leprostatisk lægemiddel og et antimalariamiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselighed i varm methanol er næsten gennemsigtig. Opløselig i DMSO, ethanol og acetone.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-08-0
Molekylær formel C12H12N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 248.3
MDL nummer MFCD00007887
InChI nøgle MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dapsone, diaphenylsulfone, 4,4'-diaminodiphenyl sulfone, dapson, 4,4'-sulfonyldianiline, diaphenylsulfon, sulfona, 4-aminophenyl sulfone, avlosulfone, diphenasone
PubChem CID 2955
ChEBI CHEBI:4325
IUPAC navn 4-(4-aminophenyl)sulfonylanilin
SMIL C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Diaminodiphenyl sulfone
Smeltepunkt 175 °C til 178 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Beilstein 788055
Merck Index 14,2822
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløselighed i varm methanol er næsten gennemsigtig. Opløseligt i DMSO, ethanol og acetone.
Formel vægt 248.3
Procent renhed 98%