Få mere at vide
4,4'-diaminodiphenylsulfon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det er aktivt mod en bred vifte af bakterier, men bruges hovedsageligt til dets virkninger mod Mycobacterium leprae, der bruges som en del af multidrug-regimer til behandling af alle former for spedalskhed. Det er en anden linje medicin til behandling og forebyggelse af Pneumocystis lungebetændelse og til forebyggelse af toxoplasmose hos dem, der har dårlig immunfunktion. Derudover er det blevet brugt til acne såvel som andre hudsygdomme. Desuden anvendes det som et anti-inflammatorisk lægemiddel, anti-infektiøst lægemiddel, et leprostatisk lægemiddel og et antimalariamiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Uopløseligt i vand. Opløselighed i varm methanol er næsten gennemsigtig. Opløselig i DMSO, ethanol og acetone.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4'-Diaminodiphenyl sulfone |
| Smeltepunkt | 175°C to 178°C |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 788055 |
| Merck Index | 14,2822 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Solubility in hot methanol is almost transparent. Soluble in DMSO,ethanol and acetone. |
| Formel vægt | 248.3 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H331-Giftig ved indånding.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.