Få mere at vide
4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulfonic acid hydrate, cont. up to 30% water
Artikelnummer. p-7051537
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11324218
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041472.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 117-61-3 | C12H12N2O6S2 | 344.36 g/mol
4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulfonsyrehydrat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 117-61-3
Molekylær formel C12H12N2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 344.36
MDL nummer MFCD00041885
InChI nøgle MBJAPGAZEWPEFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-benzidinedisulfonic acid, 2,2'-disulfobenzidine, benzidine-2,2'-disulfonic acid, 6,6'-bimetanilic acid, 4,4'-diaminobiphenyl-2,2'-disulfonic acid, benzidine-2,2'-disulphonic acid, 4,4'-diamino-1,1'-biphenyl-2,2'-disulfonic acid, unii-alf643n2eq, benzidine, 2,2'-disulfo, 4,4'-diamino-2,2'-biphenyldisulfonic acid
PubChem CID 8337
IUPAC navn 5-amino-2-(4-amino-2-sulfophenyl)benzensulfonsyre
SMIL NC1=CC=C(C2=CC=C(N)C=C2S(O)(=O)=O)C(=C1)S(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulfonic acid hydrate
Farve Lilla
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 344.36 (Anhydrous)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Cont. up to 30% water
Fysisk form Pulver