Få mere at vide
4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulfonsyrehydrat, fortsat. op til 30% vand
Artikelnummer. 11334218
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334218 100 g 100g
11324218 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334218 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041472.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
CAS: 117-61-3 | C12H12N2O6S2 | 344,36 g/mol
4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulfonsyrehydrat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 117-61-3
Molekylær formel C12H12N2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 344.36
MDL nummer MFCD00041885
InChI nøgle MBJAPGAZEWPEFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-benzidinedisulfonic acid, 2,2'-disulfobenzidine, benzidine-2,2'-disulfonic acid, 6,6'-bimetanilic acid, 4,4'-diaminobiphenyl-2,2'-disulfonic acid, benzidine-2,2'-disulphonic acid, 4,4'-diamino-1,1'-biphenyl-2,2'-disulfonic acid, unii-alf643n2eq, benzidine, 2,2'-disulfo, 4,4'-diamino-2,2'-biphenyldisulfonic acid
PubChem CID 8337
IUPAC navn 5-amino-2-(4-amino-2-sulfophenyl)benzensulfonsyre
SMIL NC1=CC=C(C2=CC=C(N)C=C2S(O)(=O)=O)C(=C1)S(O)(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Diaminobiphenyl-2,2'-disulfonic acid hydrate
Farve Lilla
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 344.36 (Vandfri Blodsukker)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Cont. up to 30% water
Fysisk form Pulver