Få mere at vide
4,4-Diamino-p-terphenyl″, 95%
Artikelnummer. 11397425
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397425 1 g 1g
11307435 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397425 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05403.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 3365-85-3 | C18H16N2 | 260,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 3365-85-3
Molekylær formel C18H16N2
Molekylvægt (g/mol) 260.34
MDL nummer MFCD00051532
InChI nøgle QBSMHWVGUPQNJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-diamino-p-terphenyl, 4,4-diaminoterphenyl, 4-4-4-aminophenyl phenyl aniline, ccris 4965, p-terphenyl, 4,4-diamine, 1,1':4',1-terphenyl-4,4-diamine, 4'-4-aminophenyl-1,1'-biphenyl-4-amine, 4,4-diamino-4-terphenyl
PubChem CID 104949
IUPAC navn 4-[4-(4-aminophenyl)phenyl]anilin
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 4,4''-Diamino-p-terphenyl
Smeltepunkt 244 °C til 250 °C
Mængde 1 g
Beilstein 2120295
Formel vægt 260.34
Procent renhed 95%
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.