Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4, 4'-Diacetylbiphenyl |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 192.0°C to 196.0°C |
| Farve | Colorless to Tan |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | CH3COC6H4C6H4COCH3 |
| Mængde | 1 g |
| Vis mere |