Få mere at vide
4,4'-Diacetylbiphenyl, 98%
Artikelnummer. 11408446
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408446 5 g 5g
11418446 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408446 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15911.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 787-69-9 | C16H14O2 | 238.286 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 787-69-9
Molekylær formel C16H14O2
Molekylvægt (g/mol) 238.286
MDL nummer MFCD00017248
InChI nøgle YSTSBXDVNKYPTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-diacetylbiphenyl, 4,4'-diacetyl biphenyl, 1-4-4-acetylphenyl phenyl ethanone, 4,4-diacetylbiphenyl, 1,1'-1,1'-biphenyl-4,4'-diyl diethanone, 1-4'-acetyl 1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, ethanone, 1,1'-1,1'-biphenyl-4,4'-diylbis, 1-acetyl-4-4-acetylphenyl benzene, 1-4'-acetyl-1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, diacetyl biphenyl
PubChem CID 301558
IUPAC navn 1-[4-(4-acetylphenyl)phenyl]ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Diacetylbiphenyl
Smeltepunkt 190°C to 193°C
Mængde 5 g
Formel vægt 238.29
Procent renhed 98%