Få mere at vide
4,4'-cis-Stilbenedicarboxylsyre, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386906
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386906 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11386906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04364.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 133005-88-6 | C16H12O4 | 268.268 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-cis-Stilbenedicarboxylic acid
CAS 133005-88-6
Smeltepunkt >300°C
Molekylær formel C16H12O4
MDL nummer MFCD00013994
Mængde 1 g
Beilstein 1978660
Synonym 4-z-2-4-carboxyphenyl ethenyl benzoic acid, cis-stilbene-4,4'-dicarboxylic acid, z-4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoic acid, cis-4,4'-dicarboxystilbene, z-4,4'-stilbene dicarboxylic acid, z-stilbene-4,4'-dicarboxylic acid, 4,4'-cis-stilbenedicarboxylic acid
InChI nøgle SBBQDUFLZGOASY-UPHRSURJSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 4-[(Z)-2-(4-carboxyphenyl)ethenyl]benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 268.268
PubChem CID 18647961
Formel vægt 268.27
Procent renhed 95%