Få mere at vide
4-[(4-chlorphenyl)sulfonyl]-3-thiophencarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10713823
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10713823 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10651683 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10713823 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00552CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 423769-77-1
Molekylær formel C11H7ClO4S2
Molekylvægt (g/mol) 302.743
MDL nummer MFCD03407362
InChI nøgle MSVUIONRVJKUIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-thiophenecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulfonylthiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzenesulfonyl thiophene-3-carboxylic acid, 3-thiophenecarboxylicacid, 4-4-chlorophenyl sulfonyl, maybridge3_004411, 3-thiophenecarboxylicacid,4-4-chlorophenyl sulfonyl, 4-4-chlorophenyl sulfonyl thiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzene-1-sulfonyl thiophene-3-carboxylic acid
PubChem CID 2779802
IUPAC navn 4-(4-chlorphenyl)sulfonylthiophen-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)C2=CSC=C2C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-thiophenecarboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 302.76
Procent renhed 97%