Få mere at vide
4-[(4-chlorphenyl)sulfonyl]-3-methylthiophen-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10425322
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10425322 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10425512 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10425322 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM01338DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175137-65-2
Molekylær formel C12H9ClO4S2
Molekylvægt (g/mol) 316.77
MDL nummer MFCD00067886
InChI nøgle WZQQSJVPCVCQKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzenesulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 4-4-chloro-benzenesulfonyl-3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_004536, 4-4-chlorophenylsulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-methyl, 4-4-chlorobenzene-1-sulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 2778453
IUPAC navn 4-(4-chlorphenyl)sulfonyl-3-methylthiophen-2-carboxylsyre
SMIL CC1=C(SC=C1S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-methylthiophene-2-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 316.78
Procent renhed 97%