Få mere at vide
4-(4-Chlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(4-Chlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13ClO/c17-12-7-5-11(6-8-12)13-9-10-16(18)15-4-2-1-3-14(13)15/h1-8,13H,9-10H2 |
| Formel vægt | 256.0655 |