CAS RN 36159-73-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-(4-Chlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, TRC
CAS: 36159-73-6 Molekylær formel: C16H13ClO Molekylvægt (g/mol): 256.73 Synonym: 1(2H)-Naphthalenone, 4-(4-chlorophenyl)-3,4-dihydro-,4-(4-Chlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone IUPAC navn: 4-(4-chlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one SMIL: Clc1ccc(cc1)C2CCC(=O)c3ccccc23