Få mere at vide
4-(4-chlorbenzoyl)pyridin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465117
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465117 1 g 1g
11475117 5 g 5g
11485117 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22551.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14548-48-2 | C12H8ClNO | 217.652 g/mol
4-(4-chlorbenzoyl)pyridin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(4-chlorbenzoyl)pyridin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14548-48-2
Molekylær formel C12H8ClNO
Molekylvægt (g/mol) 217.652
MDL nummer MFCD00006431
InChI nøgle YMTFKKLFLLAFNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorobenzoyl pyridine, 4-chlorophenyl pyridin-4-yl methanone, 4-4'-chlorobenzoyl pyridine, 4-chlorophenyl-pyridin-4-ylmethanone, methanone, 4-chlorophenyl-4-pyridinyl, acmc-1bu0c, 4-4-chloro-benzoyl pyridine, 4-chlorophenyl 4-pyridyl ketone, 4-chlorophenyl pyridin-4-ylmethanone, 4-chlorophenyl-4-pyridyl methanone
PubChem CID 98503
IUPAC navn (4-chlorphenyl)-pyridin-4-ylmethanon
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)C2=CC=NC=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
Smeltepunkt 107°C to 109°C
Mængde 1 g
Formel vægt 217.66
Procent renhed ≥99%