Få mere at vide
4-(4-Bromphenyl)butansyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10747664
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10747664 1 g 1g
10513983 250 mg 250mg
10651036 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10747664 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01273DA
Kemiske identifikatorer
CAS 35656-89-4
Molekylær formel C10H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 243.1
MDL nummer MFCD00463170
InChI nøgle AGIIMNQWNPUJPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-bromophenyl butanoic acid, 4-4-bromophenyl butyric acid, benzenebutanoic acid, 4-bromo, 4-bromo-benzenebutanoic acid, pubchem16174, acmc-209iig, 4-bromobenzenebutanoic acid, benzenebutanoic acid,4-bromo, 4-4-bromo-phenyl-butyric acid
PubChem CID 252732
IUPAC navn 4-(4-bromphenyl)butansyre
SMIL C1=CC(=CC=C1CCCC(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Bromophenyl)butanoic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 243.1
Procent renhed 97%