Få mere at vide
4-(4-Bromphenyl)butansyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10651036
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10651036
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO01273DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 35656-89-4
Molekylær formel C10H11BrO2
Molekylvægt (g/mol) 243.1
MDL nummer MFCD00463170
InChI nøgle AGIIMNQWNPUJPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-bromophenyl butanoic acid, 4-4-bromophenyl butyric acid, benzenebutanoic acid, 4-bromo, 4-bromo-benzenebutanoic acid, pubchem16174, acmc-209iig, 4-bromobenzenebutanoic acid, benzenebutanoic acid,4-bromo, 4-4-bromo-phenyl-butyric acid
PubChem CID 252732
IUPAC navn 4-(4-bromphenyl)butansyre
SMIL C1=CC(=CC=C1CCCC(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Bromophenyl)butanoic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 243.1
Procent renhed 97%