Få mere at vide
4'-(4-Bromophenyl) acetophenon, 97%
Artikelnummer. 11353257
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353257 100 g 100g
11343257 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13798.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5731-01-1 | C14H11BrO | 275,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5731-01-1
MDL nummer MFCD00143242
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-(4-Bromophenyl)acetophenone
Smeltepunkt 125 °C til 127 °C
Molekylær formel C13H8FO2
Mængde 100 g
Beilstein 2048590
Synonym 4-4-fluorophenyl benzoic acid, 4'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-biphenyl-4'-fluoro-carboxylic acid, 4'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4fc
InChI nøgle LXWNTLBMNCXRQN-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)C(=O)O
IUPAC navn 4-(4-fluorphenyl)benzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 215.20
PubChem CID 2782689
Formel vægt 275.15
Procent renhed 97%