Få mere at vide
4'-(4-Bromophenyl)acetophenone, 97%
Artikelnummer. 11343257
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343257 25 g 25g
11353257 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13798.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5731-01-1 | C14H11BrO | 275.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5731-01-1
MDL nummer MFCD00143242
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-(4-Bromophenyl)acetophenone
Smeltepunkt 125°C to 127°C
Molekylær formel C14H11BrO
Mængde 25 g
Beilstein 2048590
Synonym 4-acetyl-4'-bromobiphenyl, 4'-4-bromophenyl acetophenone, 1-4-4-bromophenyl phenyl ethanone, 4'-p-bromophenyl acetophenone, 1-4'-bromo-1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, 4-acetyl-4'-bromodiphenyl, 4-bromo-4'-acetylbiphenyl, ethanone, 1-4'-bromo 1,1'-biphenyl-4-yl, 1-4'-bromo 1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, 1-4'-bromo 1,1'-biphenyl-4-yl ethan-1-one
InChI nøgle UUVKNCRMWPNBNM-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)Br
IUPAC navn 1-[4-(4-bromphenyl)phenyl]ethanon
Molekylvægt (g/mol) 275.15
PubChem CID 79806
Formel vægt 275.15
Procent renhed 97%