Få mere at vide
4-(4-Bromphenyl)-1,2,3-thiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10772093
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10772093 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10522842 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10772093 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC16410DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 40753-13-7
Molekylær formel C8H5BrN2S
Molekylvægt (g/mol) 241.106
MDL nummer MFCD00084907
InChI nøgle HGWOTVRPRHVJQK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 218520
IUPAC navn 4-(4-bromphenyl)thiadiazol
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CSN=N2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Bromophenyl)-1, 2, 3-thiadiazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 4-4-bromophenyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole, 4-4-bromophenyl, 1,2,3-thiadiazole,4-4-bromophenyl, 4-4-bromophenyl thiadiazole
Formel vægt 241.11
Procent renhed 97%