Få mere at vide
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyd, 97%
Artikelnummer. 15474317
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15474317 5 g 5g
15464317 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31702.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 69240-56-8 | C13H9BrO2 | 277,117 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69240-56-8
Molekylær formel C13H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 277.117
MDL nummer MFCD08276811
InChI nøgle WMDDJOBNAOVSLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-bromophenoxy benzaldehyde, 4-4-bromo-phenoxy benzaldehyde, 4-4-bromo-phenoxy-benzaldehyde, acmc-20amwk
PubChem CID 10636240
IUPAC navn 4-(4-bromphenoxy)benzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)OC2=CC=C(C=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Smeltepunkt 69 °C til 73 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3077
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 277.12
Procent renhed 97%