Få mere at vide
4-[4-(brommethyl)phenyl]-1,2,3-thiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10732663
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10732663 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10582832 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10732663 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC16408DA
Kemiske identifikatorer
CAS 163798-92-3
Molekylær formel C9H7BrN2S
Molekylvægt (g/mol) 255.13
MDL nummer MFCD00052102
InChI nøgle DGHQOPZIGDRUIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-bromomethyl phenyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole,4-4-bromomethyl phenyl, 4-4-bromomethyl phenyl thiadiazole, 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl benzyl bromide, 4-4-bromomethylphenyl-1,2,3-thiadiazole, 4-4-bromomethyl-phenyl-1,2,3 thiadiazole
PubChem CID 2776454
IUPAC navn 4-[4-(brommethyl)phenyl]thiadiazol
SMIL BrCC1=CC=C(C=C1)C1=CSN=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1, 2, 3-thiadiazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 255.14
Procent renhed 97%