Få mere at vide
4-(4-brom-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10139629
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10139629 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10139629 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00329DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
CAS 1174064-63-1
Analyseprocentområde 95%
Molekylær formel C10H7BrN2O
Mængde 1 g
Synonym 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-4-bromopyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-4-bromopyrazolyl benzaldehyde
InChI nøgle WRORMQDKQSKVFB-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1C=O)N2C=C(C=N2)Br
IUPAC navn 4-(4-brompyrazol-1-yl)benzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 251.083
PubChem CID 45594325
Formel vægt 251.08