missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,4'-Bis(isocyanatophenyl)oxide, TRC

Artikelnummer. 18051910
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18051910 500 mg
18012420 100 mg
18023220 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18051910 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB448770500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4128-73-8
Molekylær formel C14H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 252.22
Synonym 1,1'-Oxybis[4-isocyanatobenzene], 4,4'-Diisocyanatodiphenyl Ether, 4,4'-Oxybis(phenyl Isocyanate), 4-Isocyanatophenyl ether, Diphenyl Ether 4,4'-Diisocyanate, Diphenyl Oxide 4,4'-diisocyanate, Oxybis(4-phenyl Isocyanate);Oxydi-p-phenylene Diisocyanate, Oxydi-p-phenylene Isocyanate
IUPAC navn 1-isocyanato-4-(4-isocyanatophenoxy)benzene
SMIL O=C=Nc1ccc(Oc2ccc(cc2)N=C=O)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4,4'-Bis(isocyanatophenyl)oxide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H8N2O3/c17-9-15-11-1-5-13(6-2-11)19-14-7-3-12(4-8-14)16-10-18/h1-8H
Formel vægt 252.0535
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.