Få mere at vide
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenon, 98%
Artikelnummer. 10225500 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10225500 5 g Glasflaske 5g
10317730 100 g Glasflaske 100g
10615032 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10225500 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 164490050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 90-94-8 | C17H20N2O | 268,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-94-8
Molekylær formel C17H20N2O
Molekylvægt (g/mol) 268.36
MDL nummer MFCD00008312
InChI nøgle VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym michler's ketone, 4,4'-bis dimethylamino benzophenone, michler ketone, bis 4-dimethylamino phenyl methanone, p,p'-michler's ketone, michlers ketone, methanone, bis 4-dimethylamino phenyl, tetramethyldiaminobenzophenone, p,p'-bis dimethylamino benzophenone
PubChem CID 7031
ChEBI CHEBI:82347
IUPAC navn bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanon
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 171°C to 176°C
Farve Blå eller Grå
Kogepunkt >360°C
Flammepunkt 220°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)2NC6H4]2CO
Mængde 5 g
Beilstein 14, 89
Fieser 02,285
Merck Index 15, 6526
Opløselighedsinformation Solubility in water: 400mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,warm benzene and ether
Formel vægt 268.35
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.