Få mere at vide
4,4'-Bis(dimethylamino)benzil, 98%
Artikelnummer. 10289880 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10289880 1 g Glasflaske 1g
10045780 5 g Glasflaske 5g
11975321 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10289880 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 402390010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 17078-27-2 | C18H20N2O2 | 296,36 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17078-27-2
Molekylær formel C18H20N2O2
Molekylvægt (g/mol) 296.36
InChI nøgle AVFUVYIDYFXFSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-bis dimethylamino benzil, 1,2-bis 4-dimethylamino phenyl ethane-1,2-dione, ethandione, bis 4-dimethylamino phenyl, bis 4-dimethylamino phenyl ethane-1,2-dione, acmc-209e1j, benzil-based compound, 35, bis n,n-dimethylamino benzil, 4,4/'-bis dimethylamino benzil, bis 4-dimethylamino phenyl diketone
PubChem CID 222570
IUPAC navn 1,2-bis[4-(dimethylamino)phenyl]ethan-1,2-dion
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4'-Bis(dimethylamino)benzil
Smeltepunkt 200,0 °C til 204,0 °C
Farve Grøn til Grøn-Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 296.36
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver