Få mere at vide
4,4′-Bis(diethylamino)-benzophenone, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15890781
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15890781 250 g
15880781 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15890781 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8201610250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-93-7
Grad Research
Molekylær formel 4-[C2H5)2N]C6H4COC6H4-4-[N(C2H5)2]
Molekylvægt (g/mol) 324.46
Tekniske data
Smeltepunkt 90°C to 95°C
MDL nummer MFCD00009044
Mængde 250 g
Synonym 4,4′-Bis(diethylamino)-benzophenone, N,N,N′,N′-Tetraethyl-4,4′-diaminobenzophenone, Michler ethylketone, 4,4′-Bis(diethylamino)-benzophenone