Få mere at vide
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon, 99+%
Artikelnummer. 10347350 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10347350 100 g Glasflaske 100g
10512581 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10347350 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170811000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
CAS: 90-93-7 | C21H28N2O | 324,47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-93-7
Molekylær formel C21H28N2O
Molekylvægt (g/mol) 324.47
MDL nummer MFCD00009044
InChI nøgle VYHBFRJRBHMIQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-bis diethylamino benzophenone, michler's ethyl ketone, bis 4-diethylamino phenyl methanone, methanone, bis 4-diethylamino phenyl, 4,4'-tetraethyldiamino benzophenone, p,p'-bis diethylamino benzophenone, p,p'-tetraethyldiamino benzophenone, ethyl michler ketone
PubChem CID 66663
IUPAC navn bis[4-(diethylamino)phenyl]methanon
SMIL CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4′-Bis(diethylamino)benzophenone
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 93.0°C to 95.0°C
Flammepunkt 151°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(C2H5)2NC6H4]2CO
Mængde 100 g
Beilstein 14, 98
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 324.45
Procent renhed 99+%
Fysisk form Crystalline Granules
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.