Få mere at vide
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon, 98+%
Artikelnummer. 11485956
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485956 100 g 100g
11475956 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22288.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 90-93-7 | C21H28N2O | 324,47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-93-7
Molekylær formel C21H28N2O
Molekylvægt (g/mol) 324.47
MDL nummer MFCD00009044
InChI nøgle VYHBFRJRBHMIQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-bis diethylamino benzophenone, michler's ethyl ketone, bis 4-diethylamino phenyl methanone, methanone, bis 4-diethylamino phenyl, 4,4'-tetraethyldiamino benzophenone, p,p'-bis diethylamino benzophenone, p,p'-tetraethyldiamino benzophenone, ethyl michler ketone
PubChem CID 66663
IUPAC navn bis[4-(diethylamino)phenyl]methanon
SMIL CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone
Smeltepunkt 93 °C til 95 °C
pH 4 til 6
Flammepunkt 151 °C (303 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
FN nummer UN3077
Beilstein 2148611
Formel vægt 324.47
Procent renhed 99%