Få mere at vide
4,4'-Bis(3-aminophenoxy)diphenyl sulfone, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11473407
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473407 1000 g 1000g
11483407 50 g 50g
11493407 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17194.0B
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30203-11-3
Molekylær formel C24H20N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 432.49
MDL nummer MFCD00054738
InChI nøgle WCXGOVYROJJXHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,3'-sulfonylbis 4,1-phenylene bis oxy dianiline, bis 4-3-aminophenoxy phenyl sulfone, 4,4'-bis 3-aminophenoxy diphenyl sulfone, benzenamine, 3,3'-sulfonylbis 4,1-phenyleneoxy bis, 4,4-bis 3-aminophenoxy diphenyl sulfone, 3-4-4-3-aminophenoxy benzenesulfonyl phenoxy aniline, 4-3-aminophenoxy-1-4-3-aminophenoxy phenyl sulfonyl benzene, acmc-209hds, 3,3'-sulfonylbis 4,1-phenyleneoxy dianiline
PubChem CID 121657
IUPAC navn 3-[4-[4-(3-aminophenoxy)phenyl]sulfonylphenoxy]aniline
SMIL NC1=CC(OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)C2=CC=C(OC3=CC(N)=CC=C3)C=C2)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4'-Bis(3-aminophenoxy)diphenyl sulfone
Smeltepunkt 132°C to 135°C
Mængde 1000 g
Formel vægt 432.5
Procent renhed 95%