Få mere at vide
4-(4-Biphenylyl)-4-oxobutyric acid, 96%
Artikelnummer. 15477038
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15477038 1 g 1g
15487038 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15477038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60557.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 36330-85-5 | C16H14O3 | 254.285 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36330-85-5
Molekylær formel C16H14O3
Molekylvægt (g/mol) 254.285
MDL nummer MFCD00056701
InChI nøgle ZPAKPRAICRBAOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym fenbufen, lederfen, cinopal, bufemid, napanol, 4-4-biphenylyl-4-oxobutyric acid, 3-4-phenylbenzoyl propionic acid, 3-4-biphenylylcarbonyl propionic acid, 4-biphenyl-4-yl-4-oxobutanoic acid, gamma-oxo 1,1'-biphenyl-4-butanoic acid
PubChem CID 3335
ChEBI CHEBI:31599
IUPAC navn 4-oxo-4-(4-phenylphenyl)butansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4-Biphenylyl)-4-oxobutyric acid
Smeltepunkt 184°C to 187°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 254.28
Procent renhed 96%