Få mere at vide
4,4'-Biphenol, 97%
Artikelnummer. 10614852 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10614852 100 g Plastflaske 100g
10452845 10 g Glasflaske 10g
10782021 25 g Plastflaske 25g
10217163 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10614852 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 173671000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 92-88-6 | C12H10O2 | 186,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-88-6
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD00002348
InChI nøgle VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dihydroxybiphenyl, 4,4'-biphenol, 4,4'-biphenyldiol, biphenyl-4,4'-diol, 1,1'-biphenyl-4,4'-diol, p,p'-biphenol, p,p'-diphenol, antioxidant dod, 4,4'-dioxydiphenyl, p-dihydroxydiphenyl
PubChem CID 7112
ChEBI CHEBI:34367
IUPAC navn 4-(4-hydroxyphenyl)phenol
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4, 4'-Biphenol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 278 °C til 283 °C
Farve Beige til hvid eller grå
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C12H10O2
Lineær formel HOC6H4C6H4OH
Mængde 100 g
Beilstein 06, 991
Formel vægt 186.21
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Biphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.