Få mere at vide
4-(4'-aminobenzyl)thiomorpholin 1,1-dioxid,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10384482
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10384482 250 mg 250mg
10292932 1 g 1g
10108504 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10384482 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00124CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 263339-24-8
Molekylær formel C11H16N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 240.32
MDL nummer MFCD03407300
InChI nøgle TZMCILRCGMFRJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4'-aminobenzyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-1,1-dioxo-1,4-thiazinan-4-yl methyl aniline, 4-1,1-dioxo-4-thiomorpholinyl methyl phenyl amine, 4-4-aminophenyl methyl-1??-thiomorpholine-1,1-dione, 4-aminobenzyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-4-aminobenzyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-4-aminobenzyl-thiomorpholine-1,1-dioxide, 4-4-amino-benzyl-thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-1,1-dioxo-thiomorpholin-4-yl-methyl-aniline
PubChem CID 2779682
IUPAC navn 4-[(1,1-dioxo-1,4-thiazinan-4-yl)methyl]anilin
SMIL NC1=CC=C(CN2CCS(=O)(=O)CC2)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(4'-Aminobenzyl)thiomorpholine 1, 1-dioxide
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 240.33
Procent renhed 90%