Få mere at vide
4-((4-(Allyloxy)phenyl)sulfonyl)phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-((4-(Allyloxy)phenyl)sulfonyl)phenol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O4S/c1-2-11-19-13-5-9-15(10-6-13)20(17,18)14-7-3-12(16)4-8-14/h2-10,16H,1,11H2 |
| Formel vægt | 290.0613 |
| Procent renhed | >95% |