missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoroundecanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30137949
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30137949 2.5 g 2.5g
30136642 500 mg -
30040506 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137949 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH2650402.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 34598-33-9
Molekylær formel C11 H5 F17 O2
Molekylvægt (g/mol) 492.13
Synonym 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoroundecanoic acid, 2H,2H,3H,3H-Perfluoroundecanoic acid, 3-Perfluorooctylpropionic acid, Heptadecafluoroundecanoic acid
IUPAC navn 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-heptadecafluoroundecanoic acid
SMIL OC(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,2,3,3H-Perfluoroundecanoic acid
Renhedsgrad noter GC
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C11H5F17O2/c12-4(13,2-1-3(29)30)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)28/h1-2H2,(H,29,30)
Formel vægt 492.0018
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.