Få mere at vide
4,4,5,5,5-Pentafluorpentanol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497064
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11497064 2 g 2g
11407074 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497064 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21512.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 148043-73-6 | C5H7F5O | 178.102 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 148043-73-6
Molekylær formel C5H7F5O
Molekylvægt (g/mol) 178.102
MDL nummer MFCD00153224
InChI nøgle QROUUECTKRZFHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5,5-pentafluoro-1-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoropentanol, pentafluoropentanol, 1-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoro, fulvestrant intermediate, acmc-1bz8x, 3-perfluoroethyl propan-1-ol, 4,4,5,5,5-pentafluoro pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoro-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluorpentan-1-ol
PubChem CID 547967
IUPAC navn 4,4,5,5,5-pentafluorpentan-1-ol
SMIL C(CC(C(F)(F)F)(F)F)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol
Tæthed 1.35
Kogepunkt 135°C
Flammepunkt 63°C (145°F)
Lineær formel CF3CF2(CH2)3OH
Brydningsindeks 1.334
Mængde 2 g
Formel vægt 178.1
Procent renhed 94%