Få mere at vide
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol, 95%
Artikelnummer. 11994611 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11994611 5 g 5g
11914621 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11994611 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 438430050
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
CAS: 148043-73-6 | C5H7F5O | 178.1 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 148043-73-6
Molekylær formel C5H7F5O
Molekylvægt (g/mol) 178.1
InChI nøgle QROUUECTKRZFHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5,5-pentafluoro-1-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoropentanol, pentafluoropentanol, 1-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoro, fulvestrant intermediate, acmc-1bz8x, 3-perfluoroethyl propan-1-ol, 4,4,5,5,5-pentafluoro pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoro-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluorpentan-1-ol
PubChem CID 547967
IUPAC navn 4,4,5,5,5-pentafluorpentan-1-ol
SMIL C(CC(C(F)(F)F)(F)F)CO
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Kogepunkt 134°C to 135°C
Flammepunkt 63°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 178.1
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Hazard Statement
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P330-Skyl munden.